2-Acetyl-5-cyanthiophen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
A12765.02 A12765.88
A12765.02EA 34.2 EUR
A12765.02 A12765.88
2-Acetyl-5-cyanthiophen ≥97%
2-Acetyl-5-cyanthiophen
Purity: 97% CAS No.: 88653-55-8 Molecular Formula: C7H5NOS Formula Weight: 151.19 Melting Point: 76-80° Boiling Point: 95-97°/0.5mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00052314
Formel: C₇H₅NOS
Molecular Weight: 151.19 g/mol
Siedepunkt: 95…97 °C (0.5 mmHg)
Schmelzpunkt: 76…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052314
CAS-Nummer: 88653-55-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III