2-Acetyl-5-cyanthiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
CFF191.2.5
CFF191.10
CFF191.25
017260-2.5G
017260-10G
017260-25G
CHMPCFF191.2.5EA
268
EUR
CHMPCFF191.2.5
CHMPCFF191.10
CHMPCFF191.25
FLUO017260-2.5G
FLUO017260-10G
FLUO017260-25G
2-Acetyl-5-cyanthiophen
2-Acetyl-5-cyanthiophen
Formel:
C₇H₅NOS Molecular Weight: 151.19 g/mol |
MDL:
MFCD00052314 CAS-Nummer: 88653-55-8 UN: 3439 ADR: 6.1 III |