2-Acetyl-5-cyanthiophen
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
TL00354.1
TL00354EA
MAYBTL00354.1EA
0
EUR
MAYBTL00354.1
MAYBTL00354EA
2-Acetyl-5-cyanthiophen
2-Acetyl-5-cyanthiophen
Formel:
C₇H₅NOS Molecular Weight: 151.19 g/mol |
MDL:
MFCD00052314 CAS-Nummer: 88653-55-8 UN: 3439 ADR: 6.1 III |