2-Acetyl-3-amino-5-tert-butylthiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF500.5
CFF500.25
017508-5G
017508-25G
CHMPCFF500.5EA
348
EUR
CHMPCFF500.5
CHMPCFF500.25
FLUO017508-5G
FLUO017508-25G
2-Acetyl-3-amino-5-tert-butylthiophen
2-Acetyl-3-amino-5-tert-butylthiophen
Formel:
C₁₀H₁₅NOS |
MDL:
MFCD00068131 CAS-Nummer: 175137-06-1 |