3-Acetyl-2,5-dimethylthiophen ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A17329.09 A17329.18
A17329.09EA 76.2 EUR
A17329.09 A17329.18
3-Acetyl-2,5-dimethylthiophen ≥99%
3-Acetyl-2,5-dimethylthiophen
Purity: 99% CAS No.: 2530-10-1 Molecular Formula: C8H10OS Formula Weight: 154.23 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.5455 Boiling Point: 224° Beilstein Reference: 112095 MDL No.: MFCD00009763
Formel: C₈H₁₀OS
Molecular Weight: 154.23 g/mol
Siedepunkt: 224 °C
Dichte: 1.086
Flammpunkt: 98 °C (208 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009763
CAS-Nummer: 2530-10-1
EINECS: 219-779-5