4'-Nitrobenzo-18-krone-6 (4'-Nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecan) ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 18-Nitro-2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-decahydrobenzo[b][1,4,7,10,13,16]hexaoxacyclooctadecine
A16138.03 A16138.06
A16138.03EA 84 EUR
A16138.03 A16138.06
4'-Nitrobenzo-18-krone-6 (4'-Nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecan) ≥99%
4'-Nitrobenzo-18-krone-6 (4'-Nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecan)
Purity: 99% CAS No.: 53408-96-1 Molecular Formula: C16H23NO8 Formula Weight: 357.35 Melting Point: 84-86° MDL No.: MFCD00143207
Formel: C₁₆H₂₃NO₈
Molecular Weight: 357.35 g/mol
Schmelzpunkt: 84…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143207
CAS-Nummer: 53408-96-1