Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L00302.14 L00302.22 L00302.36
L00302.14EA 37.3 EUR
L00302.14 L00302.22 L00302.36
Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex 95%
Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex
Purity: 95% CAS No.: 3162-58-1 Molecular Formula: C3H9NO3S Formula Weight: 139.17 Melting Point: ca 235° dec. Beilstein Reference: 3681759 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00012421
Formel: C₃H₉NO₃S
Molecular Weight: 139,17 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 235 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012421
CAS-Nummer: 3162-58-1
EINECS: 221-614-7
UN: 3261
ADR: 8,II