Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S7556-100G S7556-25G
SIALS7556-100GEA 105 EUR
SIALS7556-100G SIALS7556-25G
Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex, Sigma-Aldrich®
Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex
Formel: C₅H₅NO₃S
MDL: MFCD00012437
CAS-Nummer: 26412-87-3
EINECS: 247-683-3
UN: 3261
ADR: 8,II