Dicyclohexyl-18-krone-6 (Gemisch der Isomeren) ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A15344.03 A15344.09 A15344.14
A15344.03EA 30.7 EUR
A15344.03 A15344.09 A15344.14
Dicyclohexyl-18-krone-6 (Gemisch der Isomeren) ≥97%
Dicyclohexyl-18-krone-6 (Gemisch der Isomeren)
Purity: 97% CAS No.: 16069-36-6 Molecular Formula: C20H36O6 Formula Weight: 372.50 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 1130529 Merck Reference: 14,2602 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005099
Formel: C₂₀H₃₆O₆
Molecular Weight: 372,51 g/mol
Schmelzpunkt: 46…53 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005099
CAS-Nummer: 16069-36-6
EINECS: 240-216-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2602