Dicyclohexyl-18-krone-6 (Gemisch der Isomeren)
Lieferant: FLUOROCHEM
002918-5G 002918-1G
FLUO002918-5GEA 188 EUR
FLUO002918-5G FLUO002918-1G
Dicyclohexyl-18-krone-6 (Gemisch der Isomeren)
Dicyclohexyl-18-krone-6 (Gemisch der Isomeren)
Formel: C₂₀H₃₆O₆
Molecular Weight: 372.51 g/mol
MDL: MFCD00005099
CAS-Nummer: 16069-36-6
EINECS: 240-216-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III