2-Ethyl-3,5(oder 6)-dimethylpyrazin (Isomerengemisch) ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H27383.14 H27383.06
H27383.14EA 130 EUR
H27383.14 H27383.06
2-Ethyl-3,5(oder 6)-dimethylpyrazin (Isomerengemisch) ≥99%
2-Ethyl-3,5(oder 6)-dimethylpyrazin (Isomerengemisch)
Purity: 99% CAS No.: 13925-07-0 Molecular Formula: C8H12N2 Formula Weight: 136.19 Flash Point: 66°(151°F) Refractive Index: 1.5015 Boiling Point: 182° MDL No.: MFCD00047392
Formel: C₈H₁₂N₂
Siedepunkt: 182 °C
Dichte: 0,96
Flammpunkt: 66 °C (151 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047392
CAS-Nummer: 27043-05-6
EINECS: 237-694-1