2-Ethyl-3,5(oder 6)-dimethylpyrazin (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W314900-100G-K W314900-1KG-K W314900-250G-K
SIALW314900-100G-KEA 136 EUR
SIALW314900-100G-K SIALW314900-1KG-K SIALW314900-250G-K
2-Ethyl-3,5(oder 6)-dimethylpyrazin (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-3,5(oder 6)-dimethylpyrazin (Isomerengemisch)
Formel: C₈H₁₂N₂
Molecular Weight: 136.194 g/mol
MDL: MFCD00047392
CAS-Nummer: 27043-05-6
EINECS: 248-182-2