Methylmethacrylat-[D8] (monomer) (99% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl methacrylate-[²H₈] (monomer)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
444960-1G
444960-5G
SIAL444960-1GEA
319
EUR
SIAL444960-1G
SIAL444960-5G
Methylmethacrylat-[D8] (monomer) (99% D), Sigma-Aldrich®
Methylmethacrylat-[D8] (monomer)
Formel:
C₅D₈O₂ |
CAS-Nummer:
35233-69-3 EINECS: 252-449-9 UN: 1247 ADR: 3,II |