(±)-13-HDoHE
Lieferant: Cayman Chemical
33500-25 33500-50 33500-100 33500-250
CAYM33500-25EA 76 EUR
CAYM33500-25 CAYM33500-50 CAYM33500-100 CAYM33500-250
(±)-13-HDoHE
(±)-13-HDoHE
Formel: C₂₂H₃₂O₃
CAS-Nummer: 90780-53-3
UN: 1170
ADR: 3,II