(±)-8-HDoHE
Lieferant: Cayman Chemical
33350-25
33350-50
33350-100
33350-250
CAYM33350-25EA
103
EUR
CAYM33350-25
CAYM33350-50
CAYM33350-100
CAYM33350-250
(±)-8-HDoHE
(±)-8-HDoHE
Formel:
C₂₂H₃₂O₃ |
CAS-Nummer:
90780-54-4 UN: 1170 ADR: 3,II |