(R)-(+)-α,α-Diphenylprolinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-(+)-alpha,alpha-Diphenylprolinol, (R)-(+)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (R)-(+)-2-(Diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine, α,α-Diphenyl-D-prolinol
382337-100MG 382337-1G 382337-5G
SIAL382337-100MGEA 118 EUR
SIAL382337-100MG SIAL382337-1G SIAL382337-5G
(R)-(+)-α,α-Diphenylprolinol, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-α,α-Diphenylprolinol
Formel: C₁₇H₁₉NO
Molecular Weight: 253,35 g/mol
MDL: MFCD00077754
CAS-Nummer: 22348-32-9