(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(-)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
290420010 290420050
ACRO290420010EA 54.4 EUR
ACRO290420010 ACRO290420050
(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol 99+%
(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol
Formel: C₁₇H₁₉NO
Molecular Weight: 253,35 g/mol
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075506
CAS-Nummer: 112068-01-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -57° to -61° (25 °C, 589 nm) (c=3, MeOH)