(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(-)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
368199-1G 368199-5G
SIAL368199-1GEA 27 EUR
SIAL368199-1G SIAL368199-5G
(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol
Formel: C₁₇H₁₉NO
Molecular Weight: 253,35 g/mol
MDL: MFCD00075506
CAS-Nummer: 112068-01-6