N-Boc-L-prolinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-prolinol, 1-Boc-2-(S)-pyrrolidinemethanol, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, (S)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol, N-Boc-L-Prolinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
446327-1G
446327-5G
SIAL446327-1GEA
27
EUR
SIAL446327-1G
SIAL446327-5G
N-Boc-L-prolinol, Sigma-Aldrich®
N-Boc-L-prolinol
Formel:
C₁₀H₁₉NO₃ Molecular Weight: 201,27 g/mol |
MDL:
MFCD00066232 CAS-Nummer: 69610-40-8 |