cis-2,6-Dimethylmorpholin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 97%
CAS No.: 6485-55-8
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: -85°
Boiling Point: 146-147°
Beilstein Reference: 878182
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00078428
Formel:
C₆H₁₃NO Siedepunkt: 146…147 °C Schmelzpunkt: –85 °C Dichte: 0,935 Flammpunkt: 48 °C (118 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078428 CAS-Nummer: 6485-55-8 EINECS: 229-353-0 UN: 1992 ADR: 3,III |