(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
(R)-2-Isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, (2R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (R)-3-Isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine
H56077.AA
H56077.XF
H56077.AAEA
532
EUR
H56077.AA
H56077.XF
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin ≥98%
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin
Formel:
C₉H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 184.24 g/mol Dichte: 1.028 Flammpunkt: 85 °C (185 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040565 CAS-Nummer: 109838-85-9 |