(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-2-Isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, (2R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (R)-3-Isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine
37286-1ML 37286-5ML
SIAL37286-1MLEA 148 EUR
SIAL37286-1ML SIAL37286-5ML
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin
Formel: C₉H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 184,24 g/mol
MDL: MFCD00040565
CAS-Nummer: 109838-85-9