(R,R)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2R,3R)-Butane-2,3-diylbis(diphenylphosphine), (2R,3R)-(+)-Bis(diphenylphosphino)butane
725102-250MG
725102-1G
SIAL725102-250MGEA
95
EUR
SIAL725102-250MG
SIAL725102-1G
(R,R)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butan, Sigma-Aldrich®
(R,R)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butan
Formel:
C₂₈H₂₈P₂ Molecular Weight: 426,48 g/mol |
MDL:
MFCD00075403 CAS-Nummer: 74839-84-2 |