Ethyl-2-(5-brom-2-thienyl)-2-oxoacetat
Lieferant: Thermo Scientific
BTB09133DA
BTB09133EA
MAYBBTB09133DAEA
0
EUR
MAYBBTB09133DA
MAYBBTB09133EA
Ethyl-2-(5-brom-2-thienyl)-2-oxoacetat
Ethyl-2-(5-brom-2-thienyl)-2-oxoacetat
Formel:
C₈H₇BrO₃S |
CAS-Nummer:
22098-10-8 |