2-Benzylcyclohexanon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L05776.03 L05776.06
L05776.03EA 43.2 EUR
L05776.03 L05776.06
2-Benzylcyclohexanon ≥97%
2-Benzylcyclohexanon
Purity: 97% CAS No.: 946-33-8 Molecular Formula: C13H16O Formula Weight: 188.27 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5360 Melting Point: 28-30° Boiling Point: 103-105°/0.2mm Beilstein Reference: 2046670 MDL No.: MFCD00051455
Formel: C₁₃H₁₆O
Siedepunkt: 103…105 °C (0,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 28…30 °C
Dichte: 1,030
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051455
CAS-Nummer: 946-33-8
EINECS: 213-420-6