(Acetylmethylen)triphenylphosphoran 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(Triphenylphosphoranylidene)propan-2-one, 1-Triphenylphosphoranylidene-2-propanone
169970250
169971000
ACRO169970250EA
85.4
EUR
ACRO169970250
ACRO169971000
(Acetylmethylen)triphenylphosphoran 99%
(Acetylmethylen)triphenylphosphoran
Formel:
C₂₁H₁₉OP Molecular Weight: 318,36 g/mol Schmelzpunkt: 203…207 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008774 CAS-Nummer: 1439-36-7 EINECS: 215-878-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 203 to 211 °C |
HPLC | ≥98.5 % |