(Acetylmethylen)triphenylphosphoran, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(Triphenylphosphoranylidene)propan-2-one, 1-Triphenylphosphoranylidene-2-propanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
158755-100G 158755-25G
SIAL158755-100GEA 577 EUR
SIAL158755-100G SIAL158755-25G
(Acetylmethylen)triphenylphosphoran, Sigma-Aldrich®
(Acetylmethylen)triphenylphosphoran
Formel: C₂₁H₁₉OP
Molecular Weight: 318,36 g/mol
MDL: MFCD00008774
CAS-Nummer: 1439-36-7
EINECS: 215-878-2