Cumalinsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Oxo-2H-pyran-5-carboxylic acid
B25521.06
B25521.14
B25521.06EA
23.6
EUR
B25521.06
B25521.14
Cumalinsäure ≥97%
Cumalinsäure
Purity: 97%
CAS No.: 500-05-0
Molecular Formula: C6H4O4
Formula Weight: 140.10
Melting Point: ca 208° dec.
Boiling Point: 218°/120mm
Merck Reference: 14,2557
MDL No.: MFCD00006644
Formel:
C₆H₄O₄ Molecular Weight: 140,10 g/mol Siedepunkt: 218 °C (120 mmHg) Schmelzpunkt: ∼ 208 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006644 CAS-Nummer: 500-05-0 EINECS: 207-899-0 Merck Index: 14,2557 |