Cumalinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Oxo-2H-pyran-5-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C85409-25G C85409-5G
SIALC85409-25GEA 83.5 EUR
SIALC85409-25G SIALC85409-5G
Cumalinsäure, Sigma-Aldrich®
Cumalinsäure
Formel: C₆H₄O₄
Molecular Weight: 140,10 g/mol
MDL: MFCD00006644
CAS-Nummer: 500-05-0
EINECS: 207-899-0