2-(Hydroxymethyl)-18-krone-6, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
388440-1G 388440-250MG
SIAL388440-1GEA 192 EUR
SIAL388440-1G SIAL388440-250MG
2-(Hydroxymethyl)-18-krone-6, Sigma-Aldrich®
2-(Hydroxymethyl)-18-krone-6
Formel: C₁₃H₂₆O₇
MDL: MFCD00188046
CAS-Nummer: 70069-04-4
EINECS: 274-299-3