2,3-Diphenylpyrazin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A14700.03
A14700.06
A14700.03EA
25.9
EUR
A14700.03
A14700.06
2,3-Diphenylpyrazin ≥98%
2,3-Diphenylpyrazine
Purity: 98%
CAS No.: 1588-89-2
Molecular Formula: C16H12N2
Formula Weight: 232.29
Odour: Odourless
Melting Point: 119-122°
MDL No.: MFCD00053000
Formel:
C₁₆H₁₂N₂ Schmelzpunkt: 119…122 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053000 CAS-Nummer: 1588-89-2 |