1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-(Tetrahydropyran-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-5-boronic acid Pinacol ester, 1-(Tetrahydropyran-2-yl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
PN-8781-5G
PN-8781-1G
PN-8781-100G
COBBPN-8781-5GEA
0
EUR
COBBPN-8781-5G
COBBPN-8781-1G
COBBPN-8781-100G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₃BN₂O₃ |
MDL:
MFCD09037501 CAS-Nummer: 903550-26-5 |