1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(Tetrahydropyran-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-5-boronic acid Pinacol ester, 1-(Tetrahydropyran-2-yl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
718823-1G 718823-5G
SIAL718823-1GEA 39.6 EUR
SIAL718823-1G SIAL718823-5G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₂₃BN₂O₃
Molecular Weight: 278,16 g/mol
MDL: MFCD09037501
CAS-Nummer: 903550-26-5