1-Methyl-1H-1,2,4-triazol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Methyl-1,2,4-triazole
L18337.03
L18337.06
L18337.03EA
57.8
EUR
L18337.03
L18337.06
1-Methyl-1H-1,2,4-triazol ≥99%
1-Methyl-1H-1,2,4-triazol
Purity: 99%
CAS No.: 6086-21-1
Molecular Formula: C3H5N3
Formula Weight: 83.10
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.4705
Melting Point: 16°
Boiling Point: 177-178°
Beilstein Reference: 106245
MDL No.: MFCD01076192
Formel:
C₃H₅N₃ Molecular Weight: 83,10 g/mol Siedepunkt: 177…178 °C Schmelzpunkt: 16 °C Dichte: 1,10 Flammpunkt: 81 °C (177 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01076192 CAS-Nummer: 6086-21-1 |