PIG® Universal Fahrbares Notfall-Kit
Lieferant: NEW PIG
KITE201 KITE301 KITE401 RFLE201 RFLE301 RFLE401
121-0061EA 223.25 EUR
121-0061 121-0067 121-0071 121-0117 121-0122 121-0125
PIG® Universal Fahrbares Notfall-Kit
Absorptionsmaterial
Schnelle, effektive Lösung gegen Verschüttungen in Innen- und Außenbereichen.
  • Der robuste 120-Liter-Behälter auf Rädern ist mit hochwertigen PIG®-Absorptionsmitteln ausgestattet
  • Leichter Transport der Absorptionsmittel zur Verschüttungsstelle
  • Deckel mit Scharnier erleichtert den Zugriff auf die benötigten Absorptionsmaterialien - einfach aufklappen
  • Container mit großer Aufschrift für eine schnelle Identifizierung der Hilfsmittel gegen Verschüttungen
  • Absorptionsmittel zur schnellen Schadensbehebung griffbereit angeordnet
  • Robuste Kautschuk-Rollen laufen
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable