VWR® Hitachi Primaide™, HPLC system
Lieferant: VWR Collection
903-0700EA 12000 EUR
903-0700 903-0701 903-0702 903-0703 903-0704 903-0705 903-0706 903-0709 903-0707 903-0798 903-0799 903-0741
VWR® Hitachi Primaide™, HPLC system
Chromatographiesysteme Komplette HPLC-Systeme
Primaide™ ist ein konventionelles HPLC-System, das von Hitachi in höchster Qualität entwickelt und gefertigt wurde. Es ist geeignet für akademische und andere kleine Labors, die ein robustes und zuverlässiges HPLC-System benötigen.
  • Flexibles modulares System
  • Automatische Wellenlängen-Kalibrierung von UV- und DAD-Detektoren
  • Benutzerfreundliche und einfache Software
  • Autosampler mit Direktinjektion
  • Äußerst robuste und bewährte Technologie
Lieferumfang: Alle Hauptsystemmodule umfassen ein Zubehör-Set, ein E-Line-Kabel, eine Bedienungsanleitung, einMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable