Semi-Dry-Transfereinheiten, TE77X
Lieferant: Hoefer
732-2148EA 0 EUR
HOEFTE77X
Semi-Dry-Transfereinheiten, TE77X
Die TE77X Semi-Dry-Transfereinheiten nutzen sehr wenig Puffer, um Proteine von Polyacrylamidgelen in weniger als einer Stunde zu transferieren. Die Geräte unterstützen bis zu zwei Gelschichten, die gleichzeitig geblottet werden.
  • Der inbegriffene Schutzschalter begrenzt die Spannung und Stromstärke von der Stromversorgung des Anwenders und verhindert elektrische Schäden an der Transfereinheit
  • Erfordert minimale Stromstärke, damit keine übermäßige Hitze erzeugt wird, die den Transferstapel austrocknen und so den Transfer unterbrechen oder Schäden an den Transfereinheiten verursachen kann
  • Robuste Iridiumoxid- und Edelstahl-Elektroden ermöglichen einen kontaminationsfreien, konsistenten Transfer
  • Belüftete Elektroden verhindern Blasenansammlungen, die den Transfer beeinträchtigen können
  • Minimale Pufferanforderungen reduzieren Reagenzienkosten und Vorbereitungszeit
Lieferumfang: Beide Einheiten umfassen eine gegossene Basis mit platinbeschichteter Titananode sowie Stromkabel, Klappdeckel mit Edelstahlkathode und 50× Blätter poröses Zellophan (20×35,5 cm). Darüber hinaus umfasst die TE70X 25× Blätter Blotting-Papier (14×16 cm) und 2× Mylar® Masken (16,5×18,5 cm). Die TE77X umfasst 25× Blätter Blotting-Papier (21×26 cm) und 2× Mylar® Masken (23×27,5 cm).