Flüssigkeits-Absaugsystem, BioChem-VacuuCenter, BVC basic
Lieferant: VACUUBRAND
20727000 20727100
181-0298EA 920 EUR
181-0298 181-0299
Flüssigkeits-Absaugsystem, BioChem-VacuuCenter, BVC basic
Pumpen Vakuum-Absaugsysteme
Das BioChem-VacuuCenter BVC basic ist für den Anschluss an eine bereits vorhandene externe Vakuumquelle – wie eine Membranpumpe oder ein Vakuumnetzwerk (z. B. VACUU·LAN®) – konzipiert und kommt ohne elektrische Versorgung aus. Der chemikalienbeständige mechanische Vakuumregler sorgt für ein stets optimales Arbeitsvakuum. Der Regler öffnet nur bei Bedarf und begrenzt so die Gaslast für die Vakuumquelle. Die Verdampfung der gesammelten Flüssigkeit wird minimiert. Das im Flaschenkopf integrierte Leitrohr dient der Reduzierung der Schaum- und Aerosolbildung und sorgt für lange Standzeiten des hydrophoben Schutzfilters. Das Absaugsystem gibt es wahlweise als BVC basic mit 4-l-PP-Flasche oder als BVC basic G mit beschichteter 2-l-Borosilikatglas-Flasche.
  • Mechanischer Vakuumregler für eine optimales Arbeitsvakuum und minimale Dampflast im Vakuumnetz
  • Stabile Basis und stromfreier Betrieb für mehr Komfort
  • Autoklavierbare Sammelflasche zur Minimierung von Aerosol- und Schaumbildung
  • Absaughandgriff VacuuHandControl (VHC) mit durchgängigem Saugschlauch – keine Kontamination des Griffs durch angesaugte Medien. Hydrophober, sterilisierbarer 0,2-µm-Filter – Risiko von Kontamination des Vakuumpumpensystems wird deutlich gesenkt
Bestellinformation: Two-year warranty for manufacturing defects.
Lieferumfang: Komplettes Flüssigkeits-Absaugsystem für vorhandene Vakuumquellen, mit automatischem Vakuumregler, Schlauchwelle DN 6/10 mm für den Anschluss an eine Vakuumversorgung, Absaughandgriff VacuuHandControl VHC, Sammelflasche, Schutzfilter und Bedienungsanleitung.