Der BRUTE Heavy Duty Regalwagen mit Regalböden mit hohem Rand ist ein langlebiger, vielseitiger Wagen, der sich ideal für den Transport von Materialien, Vorräten und schweren Lasten bis zu 226 kg eignet.
- Der ergonomische Premium-Griff sorgt für eine optimale Handposition zur besseren Kontrolle
- Verfügt über zwei 12,7 cm lange, abriebfeste, zwei Lenkrollen und zwei feststellbare Rollen, die den Wagen beim Be- und Entladen an Ort und Stelle halten
- Die langlebige strukturierte Schaumkonstruktion ist leicht und wendig mit einer Lagerkapazität von 226 kg
- Das Regal mit Rändern verfügt über eine integrierte V-Kerbe, um Rohre und Leitungen während dem Schneiden sicher zu halten
- Integrierte Werkzeughalterung und Caddy halten die Gegenstände während des Transports griffbereit an Ort und Stelle
- Mit eingeformten Anschlüssen können Sie Rohre oder Stangen hinzufügen, um Drahtspulen und andere aufgerollte Waren zu halten
- Leicht erreichbare Werkzeug-/Zubehörhaken bieten zusätzlichen Stauraum
Verfügt über zwei abriebfeste 127-mm-Lenkrollen und zwei feststellbare Rollen, die den Wagen beim Be- und Entladen an Ort und Stelle halten.
Standards: Feststellbare Rollen gemäß EN 1757-3.