Kolben, runder Boden, mit Normschliff
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41913010 41913014 41913012 41913018 41913024 41913030
HECH41913010EA 12 EUR
HECH41913010 HECH41913014 HECH41913012 HECH41913018 HECH41913024 HECH41913030
Kolben, runder Boden, mit Normschliff
Kolben Rundkolben
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen
Ein zentraler Hals, zur Destillation und Extraktion geeignet.