Laborflaschen, Weithals, mit Gewinde GLS 80®, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
1178392 1178424 1178425 1178426 1178427 1178428 218606904 218603607
215-3094EA 146 EUR
215-3094 215-3095 215-3096 215-3097 215-3098 215-3099 215-2849 215-2957
Laborflaschen, Weithals, mit Gewinde GLS 80®, DURAN®
Flaschen Glasflaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, ohne Schraubverschlüsse und Ausgießringe.
  • Easy-to-read scale and large labelling field for easy marking, in fired-on, highly durable white ceramic
  • Very good chemical resistance, high temperature resistance
  • Special thread means opening takes less than a turn
  • Service temperature limit of standard blue closure and pouring ring (must be ordered separately): 140 °C
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Rund, mit Graduierung und speziell entwickeltem GLS 80 Gewinde. Die Flasche lässt sich dank des Schnellverschlusses ganz schnell und einfach öffnen und schließen. Durch den 80 mm weiten Außendurchmesser des Flaschenhalses können Pulver und zähflüssige Substanzen leicht eingefüllt und ausgegossen werden. Für die Handhabung der Substanzen können Löffel, Spachtel und Pinzette ganz einfach und sicher verwendet werden. Die große Öffnung nimmt sicher und leicht sogar großvolumige Trichter auf.
Mit aufgedrucktem Retrace Code (Chargenkennung).
Bestellinformation: Screw caps and pouring rings can be ordered separately.