Anti-Ermüdungsmatten für Reinräume, Ergomat® Nitril und Nitril smooth
Lieferant: Ergomat
Ergomat®
ERGOENS0212EA 665 EUR
ERGOENS0212 ERGOENS0312 ERGOEN0404 ERGOENS0409 115-2248 115-0885 ERGOEN0303 115-0886 115-0887 115-0865 ERGOENS0309 115-2247 ERGOEN0309 ERGOEN0409 ERGOENS0303 115-0866 115-0888 115-0867 115-0868 115-0869 ERGOENS0404 115-0873 115-0874 115-0891 ERGOEN0312 115-0870 115-0892 115-0893 115-0871 ERGOEN0212 115-0872 115-0894
Anti-Ermüdungsmatten für Reinräume, Ergomat® Nitril und Nitril smooth
Fußmatten Anti-Ermüdungsmatten
Die Ergomat® Nitril besteht aus reinem Nitrilkautschuk und ist so konzipiert, dass sie den Komfort erhöht und gleichzeitig Stolpergefahren, körperliche Beschwerden, Qualitätsprobleme und krankheitsbedingte Ausfälle reduziert. Sie eignet sich ideal für Bereiche, in denen Beständigkeit gegen Hitze, Öl und Petrochemikalien entscheidend ist.
  • Choice of smooth or coned upper surface
  • Can be autoclaved (610×915 mm only) and features great antibacterial cleaning properties
  • Chemical exposure will not affect the state of the mat; no curling up, swelling, or expanding
  • Moulded, bevelled edges prevent curling, eliminating trip hazards
  • Raw, virgin material guarantees durability and ergonomic benefits
  • Free from silicone and latex
  • Can be pressure washed to 1,500 PSI
  • pH resistance from 5 to 10
The Nitril mats are a general application non-porous rubber ergonomic mat that is will not curl, swell or otherwise deteriorate when exposed to oils. In addition to proven ergonomic benefits, the Nitril provides exceptional traction in wet or oily environments for added worker safety. In situations with excessive fluid volume, or the need to promote air flow, Nitril can be die-cut to accommodate these requirements. The smooth version is ideal for areas where trolleys and carts are used.
Suitable for use in Class ISO 5 (100) cleanrooms.
Farbe: Schwarz
Standards: EN ISO/USDA/CFIA
Bestellinformation: 3 year warranty.