Leitfähigkeitselektroden
Lieferant: KNICK
ZU6985 SE204 SE202
663-2111EA 891 EUR
663-2111 665-0297 665-0295
Leitfähigkeitselektroden
Elektroden Leitfähigkeitselektroden
SE 202: 2-Elektroden-Sensor mit integriertem Temperaturfühler (NTC 30 kOhm) und Durchlaufgefäß.
SE 204: 4-Elektroden-Sensor mit integriertem Temperaturfühler (NTC 30 kOhm).
SE 615 MS: Digitaler 2-Elektroden-Sensor mit integriertem Temperaturfühler (NTC 30 kOhm) und Memosens-Anschluss (inkl. Adapter ZU0939).
ZU 6985: 4-Elektroden-Sensor mit schnell reagierendem PT 1000-Temperaturfühler und KPG® Hüllrohr.