pH Pufferlösungen, DuraCal
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
238917 238918 238919 238279 238277 238319 238275 238273 238317 238318 238321 238194 238187 238188 238278 238332 238333
HAMI238917EA 79.2 EUR
HAMI238917 HAMI238918 HAMI238919 HAMI238279 HAMI238277 HAMI238319 HAMI238275 HAMI238273 HAMI238317 HAMI238318 HAMI238321 HAMI238194 HAMI238187 HAMI238188 HAMI238278 HAMI238332 HAMI238333
pH Pufferlösungen, DuraCal
Puffer pH-Puffer
Für Informationen bezüglich Gesundheitsschutz und Sicherheitsdaten kontaktieren Sie bitte Avantor oder Hamilton.
  • Das Etikett beinhaltet Ablaufdatum, Batch Nummer und aktueller Wert
  • Rückführbar auf NIST
  • Stabile Lösungen
  • Von einem DAkkS Labor, welches für pH-Messungen akkreditiert ist, zertifizierter pH-Wert