Planflansch-Deckel für Reaktionsgefäße, 100 mm, PTFE
Lieferant: COWIE
PC705.100.002 PC705.100.003
COWIPC705.100.002EA 280 EUR
COWIPC705.100.002 COWIPC705.100.003
Planflansch-Deckel für Reaktionsgefäße, 100 mm, PTFE
Deckel Deckel für Reaktionsgefäße
PTFE, white
  • Chemically inert
  • Designed to reduce contamination and simplify cleaning
  • Non-Scratch
  • Reduced breakages
  • Improved safety