Vakuumpumpen, für RV 10 Verdampfer
Lieferant: IKA
IKAA3980000EA 2340 EUR
IKAA3980000 IKAA20016236
Vakuumpumpen, für RV 10 Verdampfer
Pumpen Rotationsverdampfer-Pumpen
LVS 105T 10-ef: Compact, dry running, chemical resistant pump systems, used for many applications in chemical laboratories and research.
MVP 10 basic:Trockene Membranpumpe in schmaler und kompakter Bauweise mit hoher Chemiebeständigkeit, da alle gasberührenden Teile des ölfrei laufenden Gerätes aus PTFE bzw. PTFE-Compounds bestehen.
VACSTAR digital:Die Vierkammer-Membran-Vakuumpumpe überzeugt durch hohes Saugvermögen, geringen Platzbedarf und hohe Servicefreundlichkeit. Die Einstellung der Parameter erfolgt mit einem Dreh-Drück-Knopf über eine digitale Anzeige, die die aktuelle Drehzahl anzeigt. Für trockene und ölfreie Laboranwendungen geeignet. Die Membranen der Pumpe sind besonders chemikalienbeständig. Mit einem Analogausgang, RS232 und USB-Anschluss. Automatisierte Prozesse werden mit dem Vakuumcontroller VC 10 (separat erhältlich) gesteuert. Zusätzlich wird empfohlen, den VSE 1 Vakuum-Sicherheitsauslass (separat erhältlich) zu verwenden. Er verhindert dass Lösungsmittel in die Umgebungsluft gelangen.
Bestellinformation: Für VC 10, VSE 1, oder anderes Zubehör, wenden Sie sich bitte an Ihren Avantor-Vertreter.