Skimmer Saugkissen, PIG®
Lieferant: NEW PIG
PIL203 PIL405
121-0110EA 108 EUR
121-0110 121-0111
Skimmer Saugkissen, PIG®
Absorptionsmaterial
Die Polypropylen-Füllung ist chemikalienbeständig und hydrophob und kann ölbasierte, verschüttete Flüssigkeiten in einer Vielzahl von Umgebungen aufnehmen und absorbieren.
  • Absorptionsmittel mit hoher Kapazität zum schnellen Aufsaugen von Flüssigkeiten
  • Kissen schwimmen und können so verschüttete Flüssigkeiten auf Wasser beseitigen, die durch Ausleger oder Saugstrümpfe eingedämmt werden
  • Kissen weisen Regenwasser ab und sind UV-beständig, sodass sie ideal für Anwendungen im Außenbereich geeignet sind