VWR® VisiScope® 200, Standard-Mikroskope
Lieferant: VWR Collection
630-3291EA 591 EUR
630-3291 630-3292 630-3293 630-3294 630-3295
VWR® VisiScope® 200, Standard-Mikroskope
Mikroskope
Zuverlässige, moderne Mikroskope für Unterrichtszwecke. Besonders für weiterführende Schulen empfohlen.
  • Beleuchtungssystem mit einstellbarer Intensität – Effiziente LED-Energiesparlampe
  • Konstant kaltweiße Farbtemperatur auf allen Helligkeitsstufen
  • Große Öffnung hinter dem Objektivrevolver kann als Griff genutzt werden
  • Die optischen Komponenten sind gegen Schimmel- und Pilzbildung behandelt
Standards: Objektive entsprechen den DIN-Normen. Strenge Kontrolle von Materialien und Produktionsprozessen, optimiert durch das ISO 9001:2008-Qualitätssystem.
Lieferumfang: Werden gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiven und einem Multiadapter-Stecker-Netzteil ausgeliefert.