VWR® VisiScope® 384, Standard-Mikroskope
Lieferant: VWR Collection
630-1930EA 1360 EUR
630-1930 630-1931 630-1932 630-1933 630-1934 630-1935 630-2529 630-2530
VWR® VisiScope® 384, Standard-Mikroskope
Mikroskope
Mikroskope der Mittelklasse für den Einsatz in Universitäten, Laboren und in der Industrie.
  • Energiesparende LED mit einstellbarer Helligkeit und konstant kaltweißer Farbtemperatur (6300 K)
  • ALC (Automatic Light Control): Lichtintensität wird bei Objektivwechsel oder Änderung der Blende automatisch angepasst
  • Modern und ergonomisch gestaltetes Stativ, einstellbare Fokussierungsspannung mit Anschlag
  • Zahnstangenfreier Objekttisch mit Riemenantrieb ermöglicht eine reibungslose Bewegung
Hinweis: Pi/PHi-Modelle mit IOS (unendlich korrigierten) Objektiven.
Lieferumfang: Lieferung mit Okularen, vier Objektiven und externem Netzteil mit Steckeradaptern.