PIG® Verschüttungsbeutel
Lieferant: NEW PIG
KITE251 KITE351 KITE451
121-0066EA 27.75 EUR
121-0066 121-0070 121-0074
PIG® Verschüttungsbeutel
Absorptionsmaterial
Hohe Sichtbarkeit, kompakter Notfallbeutel, leicht überall dorthin zu transportieren, wo man ihn zur Leckbeseitigung benötigt.
  • Leuchtend farbige gelbe Beutel verfügen über einen reflektierenden Streifen für eine höhere Sichtbarkeit und zur leichteren Identifikation
  • Zugkordel-Verschluss ist ideal zum Tragen oder Aufhängen an der Wand
  • Mit einer Auswahl an PIG® Absorptionshilfen gefüllt um kleine Verschüttungen zu beseitigen
Die PIG® Notfalltasche ist flexibel und klein genug, um hinter den Sitz eines Lastwagens zu passen; lässt sich fast überall verstauen und kann im Falle des Verschüttens leicht transportiert werden
Bitte beachten Um die Wirksamkeit und Ihre Sicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, vor dem Kauf Verträglichkeits- und Absorptionstests Ihrer Chemikalien mit PIG® HAZ-MAT-Produkten durchzuführen.